N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
|
Gefahr
|
50406-1
50406-2
BMOL50406-1EA
0
EUR
BMOL50406-1
BMOL50406-2
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel:
C₆H₁₆N₂ Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –64 °C Dichte: 0,7765 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 17 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008335 CAS-Nummer: 110-18-9 EINECS: 203-744-6 UN: 2372 ADR: 3,II |