HEPES Natriumsalz

Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES

50432-1 50432-2
BMOL50432-1EA 0 EUR
BMOL50432-1 BMOL50432-2
HEPES Natriumsalz
HEPES Natriumsalz
Formel: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Schmelzpunkt: ? 105 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036463
CAS-Nummer: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR