ortho-Borsäure

Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Gefahr

50765-1 50765-2 50765-3
BMOL50765-1EA 0 EUR
BMOL50765-1 BMOL50765-2 BMOL50765-3
ortho-Borsäure
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Siedepunkt: 185 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 160 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
REACH: 01-2119486683-25
Merck Index: 13,01326
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=098dd700154daaf6338ebb270902bb2bc704f27d&vid=6eec7d529090dd4c4b966ed8cd8d057153c5a47b&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR