ortho-Borsäure
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
|
Gefahr
|
Synonyme:
Borsäure, Borhydroxid
50765-1
50765-2
50765-3
BMOL50765-1EA
0
EUR
BMOL50765-1
BMOL50765-2
BMOL50765-3
ortho-Borsäure
ortho-Borsäure
Formel:
B(OH)₃ Molecular Weight: 61.83 g/mol Siedepunkt: 185 Schmelzpunkt: 160 Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011337 CAS-Nummer: 10043-35-3 EINECS: 233-139-2 REACH: 01-2119486683-25 Merck Index: 13,01326 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...