TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in Wasser
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
Gefahr
54561-1 54561-2 54561-3
BMOL54561-1EA 0 EUR
BMOL54561-1 BMOL54561-2 BMOL54561-3
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether) 10% in Wasser
TRITON™ X-100 (Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Siedepunkt: ∼100 °C (1013 hPa)
Dichte: ∼1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00132505
CAS-Nummer: 9002-93-1