D(+)-Trehalose Dihydrat
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
54688-2
BMOL54688-2EA 0 EUR
BMOL54688-2
D(+)-Trehalose Dihydrat
D(+)-Trehalose Dihydrat
Formel: C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
Schmelzpunkt: 97…99 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00071594
CAS-Nummer: 6138-23-4
EINECS: 202-739-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af741ee934bfe7c82395d31c21e2c19f0738d0f0&vid=59183c854dcfa367e15d46861ef4b9a7028540a9&prid=web&clid=SAPDAM