Tiegelzangen, mit Kunststoffgriff
Lieferant: BOCHEM
2162 2160 2161 2163
BOCH2162EA 13.2 EUR
BOCH2162 BOCH2160 BOCH2161 BOCH2163
Tiegelzangen, mit Kunststoffgriff
Zangen
Stainless steel crucible tongs with plastic handle (PVC).
  • Temperature resistant up to 145 °C