Universalschere mit Kunststoffgriff
Lieferant: BOCHEM
4150
BOCH4150EA 14.8 EUR
BOCH4150
Universalschere mit Kunststoffgriff
Scheren
Stainless steel scissors with plastic handle.
  • Temperature resistant up to max. 145 °C
  • Sharp-sharp