Universalschere mit Kunststoffgriff
Lieferant: BOCHEM
4151
BOCH4151EA 9.2 EUR
BOCH4151
Universalschere mit Kunststoffgriff
Scheren
Stainless steel bandage scissors with plastic handle.
  • Temperature resistant up to max. 145 °C
  • Sharp-round