Desinfektionsmittel für die Hände, Manusept® basic
Lieferant: BODE CHEMIE
980490
BODE980490EA 2.5 EUR
BODE980490
Desinfektionsmittel für die Hände, Manusept® basic
Hautpflege Desinfektionsmittel für die Haut Desinfektionsfluid und -schaum für die Haut
Dieses Desinfektionsmittel dient zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion bei normaler und empfindlicher Haut.
  • Wirksam gegen Bakterien, Pilze und umhüllte Viren
  • Gute Hautverträglichkeit
  • Auf Ethanolbasis
  • Farbstoff- und parfümfrei
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
* Diese Artikel sind nur in Deutschland erhältlich.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904