Desinfektionstücher für Oberflächen, Bacillol® Tissues
Lieferant: BODE CHEMIE
980503
BODE980503EA 109 EUR
BODE980503
Desinfektionstücher für Oberflächen, Bacillol® Tissues
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Desinfektionstücher
Bacillol® Tissues sind parfüm- und aldehydfreie Schnell-Desinfektionstücher für die bequeme Desinfektion alkoholunempfindlicher Flächen, wie beispielsweise Arbeitsflächen in Praxen, Laboren und Kliniken, und medizinischen Inventars. Die behandelten Oberflächen sind bereits innerhalb einer Wirkungszeit von 30 Sekunden nach Auftrocknung wieder gebrauchsfähig.
  • Können dank der hautschutzfreundlichen Formulierung auch ohne Handschuhe eingesetzt werden
  • Einfache Entnahme aus praktischer, nachfüllbarer Spenderdose
  • Breites Wirkungsspektrum und gute Materialverträglichkeit
  • Tränkflüssigkeit Bacillol® AF garantiert eine gute Benetzung
Mikrobiologische Wirksamkeit: Bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adenovirus, MNV, Polyoma- und Rotavirus.
VAH, Liste Robert-Koch-Institut (RKI) der geprüften und anerkannten Desinfektionsmittel und -verfahren.
Verpackung: 100 Tücher pro wiederverschließbarem, nachfüllbarem Spender. Wandhalterungen für die Spenderdose sind ebenfalls erhältlich.