Desinfektionsreiniger, Konzentrat, Kohrsolin® FF
Lieferant: Hartmann Bode
9804320 980431 980428 975385
BODL9804320EA 2440 EUR
BODL9804320 BODE980431 BODE980428 BODL975385
Desinfektionsreiniger, Konzentrat, Kohrsolin® FF
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Kohrsolin® FF eignet sich für die prophylaktische Wischdesinfektion von allen Oberflächen in allen hygienerelevanten Bereichen und für gezielte Desinfektionsmaßnahmen, die ein erweitertes Wirkungsspektrum (z. B. Einsatz eines viruziden Produktes) erfordern.
  • Enthält Glutaraldehyd 50 mg/g, Benzyl-C12-18-alkyldimethylammoniumchloride 30 mg/g, Cidecyldimethylammoniumchlorid 30 mg/g
  • Gute Reinigungseigenschaften und Materialverträglichkeit
  • Bakterizid, fungizid, tuberkulozid, sporizide (gegen Clostridium difficile) und viruzid
  • Typische Dosierung: 1 ml/Liter bis 40 ml/Liter je nach Anwendung
  • pH-Wert von 1%iger Lösung: ca. 7
Standards: Bakterizid EN 1276, EN 13727; Fungizid EN 1275, EN 13624, EN 1650; Viruzid EN 14476.
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.