UV-Crosslinker, AH
Lieferant: BOEKEL SCIENTIFIC
Ob Sie DNA oder RNA vernetzen, Northern-, Southern-Dot- oder Slot-Blot-Analysen oder UV-Härtung durchführen, der UV Crosslinker AH bietet eine sichere, zeiteffiziente Lösung mit einer kontrollierten Menge an UV-Strahlung. Der UV Crosslinker AH verfügt über eine Funktion zur Höhenverstellung, die lebensechte Messwerte liefert, indem die Proben auf dem Boden der Kammer im gleichen Abstand von den Lampen wie der feste UV-Sensor gehalten werden. Anstatt Proben aufzubauen, um sie näher an der Glühbirnen zu positionieren, kann man entgegengesetzt die Glühbirne verstellen, um diese näher an der Probe zu positionieren. Der Mikroprozessor erkennt die exakte Energie der Glühbirnen und kompensiert entsprechend.
- Kalibriert für 254-nm-Kurzwellen-, 306-nm- und 368-nm-Glühlampen
- Zwei Betriebsmodi – Energie oder Zeit
- Energieeffiziente elektronische Vorschaltgeräte
- Sicherheitsmechanismus bei geöffneter Tür
- Großes UV-Schutzfenster
- Kleiner Fußabdruck