Urine collection container with or without snap seals
Lieferant: BOETTGER PAUL
06.044.0002 06.023.0000 06.034.0001 06.034.1101 06.044.1002 06.034.1001 06.013.0100
BOET06.044.0002EA 84.4 EUR
BOET06.044.0002 BOET06.023.0000 BOET06.034.0001 BOET06.034.1101 BOET06.044.1002 BOET06.034.1001 BOET06.013.0100
Urine collection container with or without snap seals
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
PP or LDPE, translucent.
  • Resistant to pressure and shatterproof
  • Optimal visibility of content, graduated
  • Fluid tight lid, easy to close
  • Frosted surface on cups and lids for identification marking
Ideal for collecting and storage of urine samples.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable