Urine collection containers, with self-adhesive lid
Lieferant: BOETTGER PAUL
06.073.1400
BOET06.073.1400EA 368 EUR
BOET06.073.1400
Urine collection containers, with self-adhesive lid
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sammlung und Vorbereitung von Urinproben
PP, translucent.
  • Resistant to pressure and shatterproof, graduated
  • Tight sealing lid, no leakage, no inconvenient smells
  • Lids can be easily and clearly written on
  • Content can be poured out easily after perforation
Ideal for collection and storage of urine samples.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904