Sample tubes for stool, with push-in plug
Lieferant: BOETTGER PAUL
07.011.2001
BOET07.011.2001EA 341 EUR
BOET07.011.2001
Sample tubes for stool, with push-in plug
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Stuhlprobensammlung
PS, clear.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Crystal clear with flat bottom. Indentation plug with attached long-lasting spoon carrier for about bean-sized samples.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904