Tube for sputum, with plug
Lieferant: BOETTGER PAUL
07.051.2000
BOET07.051.2000EA 368 EUR
BOET07.051.2000
Tube for sputum, with plug
Klinisches Diagnosezubehör Klinische Probenentnahme und Probenvorbereitung Sputumprobensammlung
Crystal clear flat bottom tube with fitted push-in-plug.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904