Mailing containers
Lieferant: BOETTGER PAUL
08.212.1003
BOET08.212.1003EA 75.7 EUR
BOET08.212.1003
Mailing containers
Versandtaschen und Transportbehälter
Jar, made of SB/LDPE.
  • Colour: Gray bade, yellow lid
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
This mailing container used for safe mailing of sputum cups.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904