Probenbeutel für die Lagerung von Gasen und Flüssigkeiten, BOLA
Lieferant: Bohlender
A223-62 A223-74 A223-70 A223-58
BOHLA223-62EA 47.6 EUR
BOHLA223-62 BOHLA223-74 BOHLA223-70 BOHLA223-58
Probenbeutel für die Lagerung von Gasen und Flüssigkeiten, BOLA
Beutel Probenbeutel
Diese inerten PVF-Probenahmebeutel sind transparent, porenfrei und ohne Weichmacher und eignen sich für die Lagerung von Gasen und Flüssigkeiten.
  • Gute chemische Beständigkeit.
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Standards:
Lieferumfang: Lieferung mit zwei austauschbaren zylindrischen PTFE-Ports.