Rührflügel, mondförmig
Lieferant: Bohlender
C400-06 C400-28 C400-26 C400-24 C400-12 C400-18 C400-22 C400-08 C400-14 C400-20 C400-16
441-9751EA 5.3 EUR
441-9751 BOHLC400-28 BOHLC400-26 BOHLC400-24 BOHLC400-12 BOHLC400-18 BOHLC400-22 BOHLC400-08 BOHLC400-14 BOHLC400-20 BOHLC400-16
Rührflügel, mondförmig
Rührer Rührflügel
Rührflügel aus PTFE, mit Doppelnut.
  • Chemikalienbeständig
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Passend für Glasrührwellen mit Doppelzapfen, KPG-Glasrührwellen und PTFE-überzogene Edelstahlrührwellen.
Standards:
Lieferumfang:
Bestellen