Rührflügel, Halbmond
Lieferant: Bohlender
C402-24 C402-26 C402-31 C402-21 C402-16 C402-09 C402-07
BOHLC402-24EA 19.4 EUR
BOHLC402-24 BOHLC402-26 BOHLC402-31 BOHLC402-21 BOHLC402-16 BOHLC402-09 BOHLC402-07
Rührflügel, Halbmond
Rührer Rührflügel
Rührflügel komplett aus PTFE, mit Einfachnut und Bohrungsdurchmesser 10 mm.
  • Chemikalienbeständig
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Für Glasrührwellen mit Einfachzapfen.
Standards:
Lieferumfang:
Bestellen