Kulturflaschen, für Magnetrührer, BOLA
Lieferant: Bohlender
C420-03 C420-05
BOHLC420-03EA 191 EUR
BOHLC420-03 BOHLC420-05
Kulturflaschen, für Magnetrührer, BOLA
Kolben Kulturkolben
Kulturflaschen aus Borosilikatglas, für Rühreinsätze mit kleinen wie hohen Drehzahlen (max. 1000 U/min.) zum schonenden Durchmischen von Zellkulturen
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Schraubverschlüsse für Seitenhälse aus PPS
  • Schraubverschluss für Mittelhals aus PP mit Glasfaser
Von außen in Höhe stufenlos verstellbarer Rühreinsatz aus PTFE und Edelstahl. Antrieb des Rühreinsatzes erfolgt über handelsübliche Magnetrührer, Magnetismus ermöglicht die Rotation Seitenhälse können an Schläuche, Sonden oder Fühler angeschlossen werden.