Verteiler-Blöcke, mini, BOLA
Lieferant: Bohlender
F712-12 F712-10
BOHLF712-12EA 230 EUR
BOHLF712-12 BOHLF712-10
Verteiler-Blöcke, mini, BOLA
Verteiler
Körper aus PTFE mit einem Zugang und vier Abgängen mit jeweils Innengewinde UNF ¼“ 28G. 28 G.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Mit vier Absperrhähnen
Standards:
Lieferumfang:
Bestellen