b.safe Cap GL45 PFAS-Analytik
Lieferant: Bohlender
M445-03
BOHLM445-03EA 115 EUR
BOHLM445-03
b.safe Cap GL45 PFAS-Analytik
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
b.safe Cap PFAS-Analytik, frei von Polyhalogenolefinen, uneingeschränkt geeignet für die PFAS-Analytik.
  • Schraubkappe aus PPS für Gewinde GL45
  • Frei drehbarer Einsatz aus PP
  • PE-Fittings für Kapillaren mit Außendurchmesser 3,2 mm
  • Blindfittings aus PE zum Verschluss nicht benötigter Anschlüsse
  • Belüftungsventil (PP-Filtermembran) mit Wechselanzeige
Perfekt abgestimmtes System zur Entnahme von Eluenten im Rahmen der PFAS-Analytik. Mit den b.safe Fittings aus PE können Schläuche bis zum Flaschenboden eingeführt werden. Der konische Dichtkegel klemmt den Schlauch und dichtet am Anschluss zuverlässig ab.
Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf die Volumenströme in der HPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus PP hält wirkungsvoll Schmutzpartikel und andere Verunreinigungen von außen zurück, stört dabei jedoch nicht die sensible PFAS-Analytik.
Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen, entweder per Knopfdruck auslösen und Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einhängen.