b.safe Belüftungsventil UHPLC
Lieferant: Bohlender
M551-01
BOHLM551-01EA 45.2 EUR
BOHLM551-01
b.safe Belüftungsventil UHPLC
Ventile Luft-Regelventile
Ventilgehäuse aus PP mit Anschluss (Gewinde UNF ¹/₄" 28G) passend für b.safe Caps.
  • Deckel mit Belüftungsöffnung und Luerlockanschluss
  • Integriertes Rückschlagventil
  • Vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE (0,1 μm)
  • Inklusive aufsteckbarer Wechselanzeige
Für die Entnahme von Eluenten. Das b.safe Belüftungsventil ist speziell auf den Volumenstrom in der UHPLC angepasst. Das integrierte Rückschlagventil verhindert das Verdunsten von Lösemitteln und lässt bei Unterdruck Umgebungsluft in die Flasche nachströmen. Die vorgeschaltete Membran aus porösem PTFE hält wirkungsvoll Grob- und Feinstaub, sowie von diesem getragene Mikroorganismen und andere Verunreinigungen von außen zurück.
Mit der Wechselanzeige lässt sich die 6-monatige Standzeit ganz einfach überwachen, entweder per Knopfdruck auslösen und Ventil tauschen wenn die Anzeige komplett rot eingefärbt ist oder Tauschdatum von Hand dokumentieren und die Anzeige am Ventil einhängen.