Adapter für Abluftfilter EL, b.safe
Lieferant: Bohlender
M630-14
BOHLM630-14EA 62.7 EUR
BOHLM630-14
Adapter für Abluftfilter EL, b.safe
Fittings und Verbinder
Adapter zur platzsparenden Montage des b.safe Abluftfilter (Gewinde GL 14) auf der b.safe Waste Cap mit Gewinde NPT ¹/₈".
  • Mit Gewinde NPT ¹/₈“ für Waste Cap
  • Aus PE-EL
  • Platzsparenden Montage
Für den Anschluss von b.safe Abluftfiltern oder Entlüftungsschläuchen.