Temperatursonde, K-Typ, mit SMP-Stecker, BOLA
Lieferant: Bohlender
P1860-20 P1860-15 P1860-25
BOHLP1860-20EA 151 EUR
BOHLP1860-20 BOHLP1860-15 BOHLP1860-25
Temperatursonde, K-Typ, mit SMP-Stecker, BOLA
Temperaturfühler
Thermoelement in einem PTFE-ummantelten Edelstahlrohr, das sich ideal für die Temperaturmessung in aggressiven Flüssigkeiten eignet. Das Kabel bietet eine flexible Verbindung vom Messgerät zum Medium.
  • Mit angespitztem Fühlerende, Kragenring Ø 12 mm, Kabel mit grüner PTFE-Beschichtung und SMP-Stecker
  • Temperaturbeständig von -200 bis +250 °C
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit