Waste Pipe Anschluss, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1105-25
BOHLR1105-25EA 166 EUR
BOHLR1105-25
Waste Pipe Anschluss, b.safe
Schläuche Transferschlauch
Zum sicheren Anschluss von Kanistern in Sicherheitsschränken an ein Entsorgungssystem mit b.safe Waste Tubes.
  • Aus ableitfähigem PE-EX
  • Ein passender Brandschutzaufsatz R 580-05 ist separat erhältlich.
Durchführung für Sicherheitsschränke mit einer Wanddicke von max. 100 mm und Bohr Ø 28 mm, Kontermutter mit Silikondichtung zur Klemmbefestigung, 2x Anschluss Außengewinde GL 25 für Verbindung mit b.safe Waste Tubes.