Tischdurchführung für Waste Pipes, b.safe Multiport II
Lieferant: Bohlender
R1127-02
BOHLR1127-02EA 189 EUR
BOHLR1127-02
Tischdurchführung für Waste Pipes, b.safe Multiport II
Schläuche Transferschlauch
Sammelanschluss für bis zu 2 HPLC-Anlagen, der direkt in Laborabzüge oder Arbeitstische integriert werden kann. Mit b.safe Waste Pipes leiten Sie flüssige Lösemittelabfälle in angeschlossene Kanister weiter.
  • Flüssige Lösemittelabfälle können von der HPLC direkt in einen angeschlossenen Sammelkanister eingeleitet werden
  • Die Verbindung der einzelnen Rohre mit dem Fitting erfolgt durch einfaches Einstecken in die Überwurfmutter am Fitting.
  • Die Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Verbindungsstücke, Rohrbögen und Winkelverbinder erlauben unterschiedlichste Kombinationen.
Aus ableitfähigem PE-EX, geeignet für Platten mit einer Stärke von 10 bis 35 mm, einfache Fixierung durch eine Kontermutter. Geringe Aufbauhöhe durch seitliche Anschlüsse, alle Gewinde schräg angesetzt für zusätzliches Gefälle und Anschluss von Schläuchen ohne Abknicken. Anschlüsse Oberseite: 2×2 Kapillaranschlüsse (Innengewinde UNF ¹/₄") zum Anschluss von Kapillaren mit b.safe Fittings, 2×1 Schlauchanschluss (Innengewinde NPT ¹/₈") für Schlaucholiven. Anschlüsse Unterseite: Außen-Ø 32 mm zur direkten Verbindung mit starren b.safe Pipe Connections.
Bestellinformation: Fittings und Schlaucholiven sind nicht im Lieferumfang enthalten.