Blindkappe für Waste Pipes, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1160-05
BOHLR1160-05EA 17.6 EUR
BOHLR1160-05
Blindkappe für Waste Pipes, b.safe
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Kappe aus PE-EX mit eingepresster, konischer Dichtplatte aus ableitfähigem PTFE-EX.
Passende Verschlusskappe für Klemmverbindungen für Rohr-Außen-Ø 32 mm.