Bügel zur Wandmontage von Waste Pipes, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1164-03
BOHLR1164-03EA 22.8 EUR
BOHLR1164-03
Bügel zur Wandmontage von Waste Pipes, b.safe
Wandhaken
Schwarzes, pulverbeschichtetes Stahlblech. Mit 2 Bohrungen Ø 4,2 mm zur Wandmontage mit dem beigelegten Befestigungsmaterial.
  • Kompakter Sammelverbinder zum Kombinieren der Ausgänge von zwei bis zu vier HPLC-Einheiten
  • Alle Verbinder sind seitlich angeordnet, um Schläuche und Schläuche mit geeigneten Fittings und Schlauchverbindern ohne Knicken zu verbinden
Waste Pipes mit Rohr-Ø 32 mm können auf der Frontseite mit passenden b.safe Magnethaltern einfach ohne Werkzeug befestigt und in der Höhe frei ausgerichtet werden.