Anschluss für Waste Pipes, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1172-01
BOHLR1172-01EA 105 EUR
BOHLR1172-01
Anschluss für Waste Pipes, b.safe
Fittings und Verbinder
Gerades Verbindungsstück aus ableitfähigem PE-EX
Mit Überwurfmutter und Klemmring auf beiden Seiten zum Einstecken und Klemmen von b.safe Waste Pipes mit Außen-Ø 32 mm.