T-Verbindungsschlauch für Waste Pipes, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1192-01
BOHLR1192-01EA 191 EUR
BOHLR1192-01
T-Verbindungsschlauch für Waste Pipes, b.safe
Fittings und Verbinder
T-Verbindungsstück aus ableitfähigem PE-EX
Mit 3× Überwurfmuttern und Klemmringen zum Einstecken und Einklemmen von Waste Pipes mit Aussen.Ø 32 mm.