Winkelverbindung Tischdurchführung, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1224-01
BOHLR1224-01EA 34.5 EUR
BOHLR1224-01
Winkelverbindung Tischdurchführung, b.safe
Fittings und Verbinder
Schraubkappe für Gewinde GL 25 aus PPS mit Außengewinde GL 25.
  • Aus ableitfähigem PE-EX
  • Mit frei drehbarem Winkeleinsatz
  • Ohne Aussackung
Durch den Winkel von ca. 90° können b.safe Waste Tubes ohne Aussackung und platzsparend an b.safe Tischdurchführungen oder b.safe Ablaufbecken angeschlossen werden. Der frei drehbare Winkeleinsatz erlaubt die passende Ausrichtung des Schlauchanschlusses.