System Waste Caps, b.safe
Lieferant: Bohlender
R1320-45 R1321-55 R1322-60
BOHLR1320-45EA 110 EUR
BOHLR1320-45 BOHLR1321-55 BOHLR1322-60
System Waste Caps, b.safe
Verschlüsse Safety Caps und Safety Waste Caps
Mit b.safe System Waste Caps können b.safe Waste Tubes am Kanister angeschlossen und Lösemittabfälle sicher gesammelt werden. Lösemitteldämpfe aus der beim Befüllen entweichenden Luft werden durch den Abluftfilter mit Aktivkohlefüllung zurückgehalten oder einen Entlüftungsschlauch in den Abzug abgeführt.
  • Aus Hochleistungskunststoffen
  • Thermisch und chemisch stabil
  • Gute Griffigkeit für einfache Montage, sicheres Arbeiten und verbesserte Prozesse
Schraubkappe aus PPS, frei drehbarer Einsatz aus ableitfähigem PE-EX mit 1 Anschluss GL 25 passend für b.safe Waste Tubes und 1 Anschluss GL14 zum Einschrauben des b.safe Entlüftungsschlauchs oder eines b.safe Abluftfilters.
Design und Lieferumfang gemäß Tabelle.