Brandschutzaufsatz, b.safe
Lieferant: Bohlender
R580-05
BOHLR580-05EA 182 EUR
BOHLR580-05
Brandschutzaufsatz, b.safe
Fittings und Verbinder
Blechgehäuse mit Einsatz aus Gips zur brandschutztechnischen Absicherung von Schrank- oder Rohrdurchführungen in Sicherheitsschränken.
  • Lieferung inkl. 8 Befestigungsschrauben.
Zur brandschutztechnischen Absicherung von b.safe Schrankdurchführung GL25.