Scheibensensor, b.safe
Lieferant: Bohlender
R640-05
BOHLR640-05EA 225 EUR
BOHLR640-05
Scheibensensor, b.safe
Füllstandssensoren
Optionales Gerät zur Füllstands- oder Leerstandskontrolle in Behältern und Kanistern aus nicht leitenden Materialien.
  • Vermeiden Sie das Überlaufen von Kanistern, indem Sie es an das b.safe Mini-Display oder das b.safe Display für die elektronische Füllstandskontrolle anschließen
  • Signalkabel zum Verbinden des Scheibensensors mit einer Alarmbox sind separat erhältlich
Der Sensor wird mit dem enthaltenen Befestigungsmaterial (Klettband oder Klett-Klebe-Strips) außen am Behälter in Höhe des zu überwachenden Füllstands befestigt. Über ein Signalkabel wird der Sensor mit einer Alarmierungsbox verbunden (b.safe Mini-Display oder b.safe Display). Nicht zur Verwendung in explosionsgefährdeten Umgebungen oder mit einem Trennschaltverstärker geeignet.
Zubehörinformationen: Klettband oder -streifen können in die seitlichen Halterungen (Band) eingefädelt werden, oder einfach an Container und Sensor geklebt werden (Streifen). Der Sensor kann zum Entleeren leicht entfernt und später in der korrekten Position wieder angebracht, oder komplett neu ausgerichtet werden.
Bestellinformation: Signalkabel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.