Trennschaltverstärker, b.safe
Lieferant: Bohlender
R660-01
BOHLR660-01EA 543 EUR
BOHLR660-01
Trennschaltverstärker, b.safe
Füllstandssensoren
Gekapseltes Gehäuse zur Montage an der Rückwand eines Sicherheitsschranks. Zum sicheren Signalaustausch zwischen explosionsgeschützten und nicht explosionsgeschützten Bereichen durch galvanische Trennung der Sensorseite von der Ausgabeseite.
  • Zur galvanischen Trennung der Sensorseite von der Ausgabeseite
  • Verhindert zündfähige Funken in der explosionsfähigen, sensorseitigen Atmosphäre
Montagefertiges Kunststoffgehäuse aus ABS (IP66) schützt vor unbeabsichtigter Berührung stromführender Kontakte. Mit eindeutiger Kennzeichnung der Durchtrittsverschraubungen zum Anschluss und sicheren Betrieb von bis zu 2 zugelassenen b.safe Füllstandssensoren im explosionsgeschützten Bereich. Inklusive Netzteil (90 bis 264 V / 47 bis 63 Hz) mit Steckeraufsätzen für EU, Australien, USA, Japan, UK. Die Installation des b.safe Trennschaltverstärkers und Anschluss der Signalleitungen muss durch Fachpersonal erfolgen.
Im explosionsgeschützten Bereich werden durch den Einsatz des b.safe Trennschaltverstärkers mögliche zündfähige Funken durch die Alamierungselektronik in der sensorseitigen, explosionsfähigen Atmosphäre verhindert. In Verbindung mit dem b.safe Display ermöglicht der b.safe Trennschaltverstärker die automatische Erkennung nicht angeschlossener oder beschädigter Sensoren, sowie von Leitungsbrüchen. Die Verwendung des b.safe Trennschaltverstärkers mit Füllstandskontrollen und Anzeigen anderer Hersteller ist im Einzelfall zu prüfen.