Trennschaltverstärker. Gehäuse aus ABS (IP66). Außenabmessungen L 200 x B 200 x H 40 mm. mit fest montierten Signalkabeln zum Anschluss von 1 b.safe Füllstandssensoren und Netzteil (90-264 V / 47-63 Hz) mit Steckeraufsätzen EU. Australien. USA. Japan 1 * 1 ST
Lieferant: Bohlender
Isolated Amplifier. Housing made of ABS (IP66). outer dimensions: length200 x width 200 x height 40 mm. Permantently fixed Signal cables for operating 1 b.safe filling Level sensors and power supply (90-264 V / 47-63 Hz) including plug adapters for E 1 * 1 items
Neuer Artikel bei VWR!