Kacheln zum Oberflächenschutz, BOLA
Lieferant: Bohlender
S1805-06 S1805-02 S1805-08 S1805-16 S1805-14 S1805-12 S1805-10 S1805-04
BOHLS1805-06EA 85.1 EUR
BOHLS1805-06 BOHLS1805-02 BOHLS1805-08 BOHLS1805-16 BOHLS1805-14 BOHLS1805-12 BOHLS1805-10 BOHLS1805-04
Kacheln zum Oberflächenschutz, BOLA
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Ideale Arbeitsunterlage, Gleitbahn oder zur Isolierung einsetzbar.
  • Schutzmatten aus PTFE
  • Standardgrößen mit unterschiedlichen Dicken
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Standards:
Bestellen