Platten zum Oberflächenschutz, BOLA Platten PTFE oder FEP
Lieferant: Bohlender
S1803-02 S1803-04 S1803-06 S1803-08 S1803-14 S1803-23 S1803-25 S1833-04 S1803-12 S1803-31 S1803-29 S1803-27 S1803-21 S1803-10 S1833-46 S1833-38 S1833-34 S1833-16 S1833-08 S1803-33
BOHLS1803-02EA 10.3 EUR
BOHLS1803-02 BOHLS1803-04 293-6112 293-6111 BOHLS1803-14 BOHLS1803-23 BOHLS1803-25 BOHLS1833-04 BOHLS1803-12 BOHLS1803-31 BOHLS1803-29 BOHLS1803-27 BOHLS1803-21 BOHLS1803-10 BOHLS1833-46 BOHLS1833-38 BOHLS1833-34 BOHLS1833-16 BOHLS1833-08 BOHLS1803-33
Platten zum Oberflächenschutz, BOLA Platten PTFE oder FEP
Oberflächenschutz Oberflächenschutz
Schutzplatten bestehen aus PTFE oder FEP.
  • PTFE-Rollen in weiß
  • Transparente, gasdichte und porenfreie FEP-Rollen
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
Zur Verwendung als Tischunterlage oder zum Auskleiden von Schubladen. Auch als Gleitbahn oder zur Isolierung geeignet.
Standards:
Lieferumfang: Wird in Rollen geliefert.