Schlauch-Rollen, FEP, BOLA
Lieferant: Bohlender
S2020-24 S2020-28 S2020-36 S2020-48 S2020-56 S2020-60 S2022-04 S2022-07 S2022-08 S2022-12 S2022-20
BOHLS2020-24EA 130 EUR
BOHLS2020-24 BOHLS2020-28 BOHLS2020-36 BOHLS2020-48 BOHLS2020-56 BOHLS2020-60 BOHLS2022-04 BOHLS2022-07 BOHLS2022-08 BOHLS2022-12 BOHLS2022-20
Schlauch-Rollen, FEP, BOLA
Schläuche Transferschlauch
Porenfrei, transparente, gasdichte Leitungen.
  • Nahezu universell chemisch resistent
  • Frei von extrahierbaren Stoffen
  • Physiologisch unbedenklich
  • Antiadhäsive Oberfläche
  • Sehr gutes Gleitvermögen und sehr gute dielektrische Eigenschaften
  • Sauerstoffgrenzindex über 95
  • Strahlungs- und witterungsbeständig
Perfekte Schläuche für aggressive und reine Flüssigkeiten und Gase. Sterilisierbar in ETO und in Autoklaven.
Standards: Flammhemmend nach UL94V0.