Temperatur- und Feuchtelogger, BOLA
Lieferant: Bohlender
V1869-08
BOHLV1869-08EA 333 EUR
BOHLV1869-08
Temperatur- und Feuchtelogger, BOLA
Datenlogger
Dieser kompakte Datenlogger mit integrierter Lithiumbatterie dient zur Messung von Temperatur und Feuchte.
  • USB-Datenübertragung an einen PC
Lieferumfang: Wird mit Software für Windows 98/2000/XP/Vista, einer Lithiumbatterie, einer Wandhalterung und einer Bedienungsanleitung auf CD geliefert.