Trockenmittel, SICCO
Lieferant: Bohlender
V1895-12
BOHLV1895-12EA 259 EUR
BOHLV1895-12
Trockenmittel, SICCO
Exsikkatoren Trockenmittel
Kieselgel mit Farbindikator.
  • Enthält kein Kobald-II-Chlorid
  • Korngröße: 2,0 - 5,0 mm
  • Verlust nach dem Trocknen ≤4%
Der Farbindikator ändert sich von orange nach dunkelbraun und schwarz.