Exsikkator-Maxi 1-Antistatik, B 585 x T 555 x H 1150 mm, leitfähiges ACRYL/ALU, mit Erdungskabelanschluß (M 6), mit umlaufender Gummidichtung, 1Bodenwanne, 1 eingebauter Präzisionshygrometer, 1 leichtgängiges Magnetschloß, 4 variabel verstellbaren Zw 1 * 1 ST
Lieferant: Bohlender
Desiccator Antistatic Maxi 1, B 585 x T 555 x H 1150 mm, conductive ACRYLIC/ALUMINIUM, with: elastic gasket-lined door, 1 desiccant tray, 1 mounted hygrometer, 1 magnetic lock, 4 removable shelves made of Stainless Steel, 4 casters with brakes 1 * 1 items