Maxi 1-Exsikkator Protect, orangefarbenes ACRYL/ALU, mit umlaufender Gummidichtung, 1 Bodenwanne mit Silicagel, 1 eingebauter Präzis ionshygrometer, 1 leichtgängiges Magnetschloß, 4 variabel verstellbaren Zwischenböden aus Edelstahl, 4 Rollen, 2 davo 1 * 1 ST
Lieferant: Bohlender
Maxi 1-desiccator protect, orange acrylic/aluminium, with: elastic gasket-lined door, 1 desiccant tray, 1 mounted hygrometer, 1 magn etic lock, 4 removable shelves made of stainless steel, 4 casters, 2 of them with brakes 1 * 1 items