Trockenkammern, SICCO Wand
Lieferant: Bohlender
V1994-08
BOHLV1994-08EA 11220 EUR
BOHLV1994-08
Trockenkammern, SICCO Wand
Exsikkatoren Trockenkammern
Transparentes PPMA-Gehäuse mit verstärktem Aluminiumrahmen. Die Tür ist mit Moosgummidichtung und Magnetstreifen ausgestattet. Für die Lagerung oder Trocknung von feuchteempfindlichen Produkten mit Kieselgel konzipiert. Die kontrollierte Umgebung im Exsikkator eignet sich ideal zur Lagerung von Referenzmaterialien, Rückstellproben, metallografischen Proben, Tabak- und DNA-Proben.
  • An der Tür befestigte elektronische Hygrometer geben die Mindest- und Höchsttemperatur sowie die Werte für die Luftfeuchtigkeit an.
  • Temperaturbeständig von −20 bis +70 °C
  • Leicht zu bewegen dank vier Rollen, zwei davon mit Feststellbremse.
Standards:
Zubehörinformationen:
Lieferumfang: Einheit hat sechs Unterteilungen, je Mit eigener Tür, herausnehmbarem Edelstahl-Teleskopboden, Trockenmittelschale und Hygrometer. Jede Kammer bietet Platz für maximal 17 Einlegeböden.