Überbrille, Overlight
Lieferant: Bollé Safety
OVLITLPSI
BOLEOVLITLPSIEA 8.1 EUR
BOLEOVLITLPSI
Überbrille, Overlight
Schutzbrillen
Kompakte und attraktive Überbrillen (OTG – Over the Glasses) garantieren maximale Sicherheit für alle.
  • Schwenkbare Seitenbügel
  • Erhältlich in zwei Größen
Auch für Träger von Korrektionsbrillen geeignet.
Gewicht: 25 g
Standards: EN 170; EN 166 FT 1