SWIFT OTG Sicherheitsglas
Lieferant: Bollé Safety
SWIOTN10E
BOLESWIOTN10EEA 0 EUR
BOLESWIOTN10E
SWIFT OTG Sicherheitsglas
Schutzbrillen
SWIFT OTG, die erschwingliche Sicherheitslösung zum Überziehen der Brille für überragende Leistung. Ausgestattet mit unserer Antibeschlag- und Antikratz-Platinum-Lite-Beschichtung sorgt sie für kristallklare Sicht in allen Situationen.
  • Dünne, flexible Bügel mit Seitenschutz für mehr Komfort und Schutz
  • Schutzbrillen mit klaren Gläsern sind in Innenräumen unverzichtbar
  • Klare Gläser bieten 90% Lichtdurchlässigkeit
  • Ist mit der Platin-Antibeschlagbeschichtung kompatibel
  • Verwendung im Innenbereich
Sein breiter, leichter und ausgewogener Rahmen passt bequem über die meisten Korrekturbrillen und bietet optimalen oberen, unteren und seitlichen Schutz. Die schlanken, konturierten Bügel erhöhen nicht nur den Komfort, sondern bieten auch eine erhöhte seitliche Abdeckung, die für verschiedene Geräteanforderungen geeignet ist. Als Teil unserer Go Green-Reihe zeichnet sich SWIFT OTG durch sein Engagement für Nachhaltigkeit aus.
Gewichtsmäßig zu 33% aus recyceltem Polycarbonat gefertigt und dank ihres Monomaterialdesigns ohne Metallteile vollständig recycelbar, ist sie ein Beispiel für umweltfreundliche Herstellung ohne Kompromisse bei Qualität oder Leistung.
Tönungsbasis: Klar