Sprühdesinfektionsmittel, Meliseptol
Lieferant: B. Braun
19763
BRAU19763EA 15.1 EUR
BRAU19763
Sprühdesinfektionsmittel, Meliseptol
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Treibgasfreies, alkoholisches Sprühdesinfektionsmittel für kleine Flächen. Rückstandsfreies Abtrocknen. Wirkt gegen Bakterien einschließlich TbB, Pilze und lipophile Viren, einschließlich HBV, HIV und Rotaviren.
Bitte beachten Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.